Merck
ENA369381953
Enamine
2,2-dimethylcyclopentan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.2
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dimethylcyclopentanamine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-7(2)5-3-4-6(7)8/h6H,3-5,8H2,1-2H3
InChI Key
NODFGJYBXPEUCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101315