Merck
ENA369381807
Enamine
(3-aminopyrazin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
mp
118-120
Iupac Name
(3-amino-2-pyrazinyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c6-5-4(3-9)7-1-2-8-5/h1-2,9H,3H2,(H2,6,8)
InChI Key
SWPAJZUYMOWGDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101029
Melting Point
118-120
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101029
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)