Merck
ENA369381804
Enamine
[(2-methoxyethyl)(methyl)sulfamoyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.22
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-methoxyethyl)-N-methylsulfamide
Inchi Code
1S/C4H12N2O3S/c1-6(3-4-9-2)10(5,7)8/h3-4H2,1-2H3,(H2,5,7,8)
InChI Key
ZQBWANAYJMOKPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100980
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100980