Merck
ENA369381736
Enamine
3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-phenylpropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.33
MDL番号:
Iupac Name
N-[(benzyloxy)carbonyl]-3-phenyl-beta-alanine
Inchi Code
1S/C17H17NO4/c19-16(20)11-15(14-9-5-2-6-10-14)18-17(21)22-12-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)
InChI Key
POJLWVWXBAHGGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100834
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100834
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)