Merck
ENA369381662
Enamine
1-(3,5-dimethoxyphenyl)piperidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.31
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,5-dimethoxyphenyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-16-12-7-11(8-13(9-12)17-2)15-5-3-10(14)4-6-15/h7-10H,3-6,14H2,1-2H3
InChI Key
HAVBOLKMGXMPIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
94
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100595
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100595