Merck
ENA360887657
Enamine
2-(chlorosulfonyl)ethyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.62
MDL番号:
Iupac Name
2-(chlorosulfonyl)ethyl acetate
Inchi Code
1S/C4H7ClO4S/c1-4(6)9-2-3-10(5,7)8/h2-3H2,1H3
InChI Key
MUWVJHSRIWOIJE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99443
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99443