Merck
ENA360887398
Enamine
2-methanesulfonyl-1-phenylethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.73
MDL番号:
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)-1-phenylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2S.ClH/c1-13(11,12)7-9(10)8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,10H2,1H3;1H
InChI Key
WCDKQADHUMHVFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99009
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99009
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)