Merck
ENA360887375
Enamine
5-benzyl-1,3-benzoxazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.26
MDL番号:
Iupac Name
5-benzyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H12N2O/c15-14-16-12-9-11(6-7-13(12)17-14)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9H,8H2,(H2,15,16)
InChI Key
GZWPJMUINIVRSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98942
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98942
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)