Merck
ENA360887258
Enamine
1-(2,3,4-trimethoxybenzoyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.32
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,3,4-trimethoxybenzoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C14H20N2O4/c1-18-11-5-4-10(12(19-2)13(11)20-3)14(17)16-8-6-15-7-9-16/h4-5,15H,6-9H2,1-3H3
InChI Key
RSGDCVBOCSMOCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98581
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98581