Merck
ENA360887256
Enamine
3-(ethoxymethyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(ethoxymethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-9-6-7-3-4-8-5-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI Key
CLFFPDBFVAWYJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98579
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)