Merck
ENA360887091
Enamine
1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.64
MDL番号:
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-3-5(7-8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3
InChI Key
SLQKSPVMRXDLGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97701
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97701