Merck
ENA360887071
Enamine
3-butoxy-2,2-dimethylcyclobutan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
Iupac Name
3-butoxy-2,2-dimethylcyclobutanone
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-12-9-7-8(11)10(9,2)3/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
KMPAHCHXLPFRLX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97534
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97534