Merck
ENA360886977
Enamine
3-hydroxy-2-[(2-methylcyclopropyl)formamido]butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
Iupac Name
N-[(2-methylcyclopropyl)carbonyl]threonine
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-4-3-6(4)8(12)10-7(5(2)11)9(13)14/h4-7,11H,3H2,1-2H3,(H,10,12)(H,13,14)
InChI Key
UHBATMQVLULPAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97008
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97008
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)