Merck
ENA360886976
Enamine
3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2,2,3-trimethylbutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.32
MDL番号:
Iupac Name
3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2,2,3-trimethylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-10(2,3)17-9(16)13-12(6,7)11(4,5)8(14)15/h1-7H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
HKDLSKFRNMSGJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86917
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86917
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)