Merck
ENA360886819
Enamine
2,5-dimethylcyclopentan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2,5-dimethylcyclopentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-5-3-4-6(2)7(5)8;/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3;1H
InChI Key
SIQAWYPZIFGYGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97853
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97853
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)