Merck
ENA360886817
Enamine
3,5-dibromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
378.43
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3,5-dibromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Br2ClO4S/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)15(10,13)14/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
XPOWETFFUGRMST-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97834
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97834
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)