Merck
ENA360886733
Enamine
4-chloro-3-methanesulfonylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.66
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-12(10,11)7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
XOUAZKOAMYABSD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96964
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96964
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)