Merck
ENA358813351
Enamine
2-methylhex-5-yn-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-5-hexyn-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-4-5-7(8)6(2)3/h1,6-8H,5H2,2-3H3
InChI Key
UIOBNJCNIYKHRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97981
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97981
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)