Merck
ENA358813134
Enamine
2-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c10-8-4-1-2-5-9(8)12-7-3-6-11-12/h3,6-9H,1-2,4-5,10H2
InChI Key
OEDWWEUVTQJUBT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96869
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96869
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)