Merck
ENA358813104
Enamine
2-(5-fluoropyridin-2-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.13
MDL番号:
Iupac Name
(5-fluoro-2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7(3-4-9)10-5-6/h1-2,5H,3H2
InChI Key
KVZUOWYTUQYRMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96328
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96328
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)