Merck
ENA358813001
Enamine
4,6-dichloro-2-ethyl-5-methylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.06
MDL番号:
Iupac Name
4,6-dichloro-2-ethyl-5-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2/c1-3-5-10-6(8)4(2)7(9)11-5/h3H2,1-2H3
InChI Key
LNUGIQDTXNTOMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90363
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90363
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)