Merck
ENA346975327
Enamine
2-(5-chlorothiophen-2-yl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.69
MDL番号:
Iupac Name
2-(5-chloro-2-thienyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H10ClNOS/c9-8-2-1-7(12-8)6-5-10-3-4-11-6/h1-2,6,10H,3-5H2
InChI Key
RGQVPNCDNZFEMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96555
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96555
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)