Merck
ENA346975274
Enamine
1-(oxan-4-yl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.2
MDL番号:
Iupac Name
1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1-propanone
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-2-8(9)7-3-5-10-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
JTOHKFHWPJJISH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96411
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96411
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)