Merck
ENA346975250
Enamine
ethyl 2-amino-2-(3-hydroxyphenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
mp
147-148
Iupac Name
ethyl amino(3-hydroxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-2-14-10(13)9(11)7-4-3-5-8(12)6-7/h3-6,9,12H,2,11H2,1H3
InChI Key
UROAXDAUPFMYOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96378
Melting Point
147-148
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96378