Merck
ENA346975098
Enamine
2-(2-methylmorpholin-4-yl)pyridine-4-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.7
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methyl-4-morpholinyl)isonicotinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O3.ClH/c1-8-7-13(4-5-16-8)10-6-9(11(14)15)2-3-12-10;/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3,(H,14,15);1H
InChI Key
NISSGSJWZHNXNB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95853
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95853