Merck
ENA346975019
Enamine
1-chloro-4-ethoxyphthalazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.65
MDL番号:
mp
84-85
Iupac Name
1-chloro-4-ethoxyphthalazine
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O/c1-2-14-10-8-6-4-3-5-7(8)9(11)12-13-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
KQLFVZGMRLYYBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95602
Melting Point
84-85
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95602
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)