Merck
ENA346974773
Enamine
methyl 4-amino-3-fluorobenzoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.62
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-amino-3-fluorobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FNO2.ClH/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5;/h2-4H,10H2,1H3;1H
InChI Key
UJIIFHWZBOUUOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96673
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96673