Merck
ENA346974704
Enamine
2-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.74
MDL番号:
Iupac Name
(1-benzyl-3-pyrrolidinyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)8-12-6-7-14(10-12)9-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12H,6-10H2,(H,15,16);1H
InChI Key
WRJMRACGAMJSSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95473
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95473