Merck
ENA341296964
Enamine
3-(5-bromo-1,3-benzothiazol-2-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.15
MDL番号:
Iupac Name
3-(5-bromo-1,3-benzothiazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2S/c11-6-1-2-8-7(5-6)12-9(15-8)3-4-10(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
InChI Key
CLEOVZOLABRGLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94640
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94640