Merck
ENA341296547
Enamine
methyl[1-(4-phenylphenyl)ethyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.31
MDL番号:
Iupac Name
1-[1,1'-biphenyl]-4-yl-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C15H17N/c1-12(16-2)13-8-10-15(11-9-13)14-6-4-3-5-7-14/h3-12,16H,1-2H3
InChI Key
WZNAJVBGLOFZLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93738
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93738
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)