Merck
ENA341296476
Enamine
ethyl 2-(2-methylpropanamido)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
mp
34-35
Iupac Name
ethyl (isobutyrylamino)acetate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-4-12-7(10)5-9-8(11)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,11)
InChI Key
IGDJNTXVYYFXGD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93521
Melting Point
34-35
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93521