Merck
ENA341296417
Enamine
2-(2-methylpyrrolidin-1-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.22
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methyl-1-pyrrolidinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-7-3-2-5-9(7)6-4-8/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI Key
CWCJURPRDOORGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93370
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)