Merck
ENA341296270
Enamine
4-bromo-3-methoxy-5-methylthiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.1
MDL番号:
mp
172-173
Iupac Name
4-bromo-3-methoxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7BrO3S/c1-3-4(8)5(11-2)6(12-3)7(9)10/h1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
MCZWVUIOGURPRA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93064
Melting Point
172-173
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93064