Merck
ENA341296098
Enamine
5-[(4-fluorophenoxy)methyl]thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.27
MDL番号:
Iupac Name
5-[(4-fluorophenoxy)methyl]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H9FO3S/c13-8-1-3-9(4-2-8)16-7-10-5-6-11(17-10)12(14)15/h1-6H,7H2,(H,14,15)
InChI Key
WQUJPWHNMWTEIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92799
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92799