Merck
ENA341295728
Enamine
4,5-dihydrofuran-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
95.1
MDL番号:
Iupac Name
4,5-dihydro-2-furancarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h2H,1,3H2
InChI Key
ZMMRMSTYDMIIAH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93056
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)