Merck
ENA341295593
Enamine
6-fluoro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.2
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H11FN2/c1-12-5-4-11-8-6-7(10)2-3-9(8)12/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
InChI Key
DXIZWPSUAKANDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92412
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92412
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)