Merck
ENA341295466
Enamine
4-methoxy-3-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.24
MDL番号:
mp
76-77
Iupac Name
4-methoxy-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-16-12-4-3-10(9-15)7-11(12)8-14-6-2-5-13-14/h2-7,9H,8H2,1H3
InChI Key
KLYOPVOHCSPLEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92254
Melting Point
76-77
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92254