Merck
ENA341295414
Enamine
benzyl 2-(chloromethyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.76
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 2-(chloromethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H18ClNO2/c15-10-13-8-4-5-9-16(13)14(17)18-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13H,4-5,8-11H2
InChI Key
HQOATBDYNXZHJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90175
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90175