Merck
ENA341295404
Enamine
2-amino-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.22
MDL番号:
mp
290-292
Iupac Name
2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h5H,1-4H2,(H2,11,12)(H,13,14)
InChI Key
LDDVELARZBGXHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92125
Melting Point
290-292
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92125
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)