Merck
ENA341295159
Enamine
2-bromo-3,4-difluoro-6-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253
MDL番号:
mp
105-106
Iupac Name
2-bromo-3,4-difluoro-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H3BrF2N2O2/c7-4-5(9)2(8)1-3(6(4)10)11(12)13/h1H,10H2
InChI Key
JNHVRINUNRDTQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91598
Melting Point
105-106
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91598
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)