Merck
ENA341295129
Enamine
4-ethylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.65
MDL番号:
Iupac Name
4-ethyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-2-8-3-4-11-6(5-8)7(9)10;/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
InChI Key
VJUXRLUXLJLQGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91524
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91524
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)