Merck
ENA341295027
Enamine
1-(aminomethyl)naphthalen-2-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.68
MDL番号:
mp
227-228
Iupac Name
1-(aminomethyl)-2-naphthol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11NO.ClH/c12-7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(10)13;/h1-6,13H,7,12H2;1H
InChI Key
BXVMUPQYDRKWAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91332
Melting Point
227-228
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91332