Merck
ENA341295010
Enamine
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.09
MDL番号:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-methylalanine
Inchi Code
1S/C4H6F3NO2/c1-3(8,2(9)10)4(5,6)7/h8H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
JBQBFDPQDFDHEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90127
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90127
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)