Merck
ENA341294750
Enamine
5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.52
MDL番号:
mp
150-152
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2O2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H,(H2,8,10,11)
InChI Key
XAWYSMUSUNJJKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90117
Melting Point
150-152
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90117
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)