Merck
ENA341294720
Enamine
methyl 2-amino-5-(4-chlorophenoxy)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.71
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-(4-chlorophenoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C14H12ClNO3/c1-18-14(17)12-8-11(6-7-13(12)16)19-10-4-2-9(15)3-5-10/h2-8H,16H2,1H3
InChI Key
DIUBGOGVZQHIAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90275
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90275