Merck
ENA341294672
Enamine
3-bromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.53
MDL番号:
mp
210-215
Iupac Name
3-bromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrClO4S/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
GPWHRNMCQJYAAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92219
Melting Point
210-215
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92219