Merck
ENA341294492
Enamine
5-bromo-3-fluoro-2-methoxybenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.11
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-2-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO3S/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)14(10,11)12/h2-3H,1H3,(H2,10,11,12)
InChI Key
ORXKCNHKUCAFNN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90062
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90062
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)