Merck
ENA341294021
Enamine
5,6-difluoro-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.11
MDL番号:
Iupac Name
5,6-difluoro-7-nitro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H2F2N2O4/c9-3-1-2-5(11-8(14)7(2)13)6(4(3)10)12(15)16/h1H,(H,11,13,14)
InChI Key
GQCGUBSCJFKRMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89578
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89578