Merck
ENA341292946
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(5-bromopyridin-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.05
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 5-bromo-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H6BrF3N2O2/c9-5-1-2-6(13-3-5)14-7(15)16-4-8(10,11)12/h1-3H,4H2,(H,13,14,15)
InChI Key
DZVRSIIMXVMJNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88297
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88297