Merck
ENA341291214
Enamine
4-[(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methoxy]phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.23
MDL番号:
Iupac Name
4-[(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methoxy]phenol
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c1-2-10-12-11(16-13-10)7-15-9-5-3-8(14)4-6-9/h3-6,14H,2,7H2,1H3
InChI Key
ABZYWMWBLHHQGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86320
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86320